Learn More
KDM2B Antibody (3B7D11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 578.00€
Specifications
Antigen KDM2B
Clone 3B7D11
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18294530
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-52466
0.1 mg
578.00€
0.10mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18692307
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-52466-0.025mg
0.025 mg
217.00€
0.03mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
KDM2B Monoclonal specifically detects KDM2B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
KDM2B
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Human
[Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, CXXC2F-box protein FBL10, CXXC-type zinc finger protein 2, Fbl10, F-box and leucine-rich repeat protein 10JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, FBXL10, JHDM1BF-box/LRR-repeat protein 10, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1B, jumonji C domain-containing histone demethylase 1B, Jumonji domain-containing EMSY-interactor methyltransferase motif protein, lysine (K)-specific demethylase 2B, lysine-specific demethylase 2B, PCCX2EC 1.14.11.27, protein containing CXXC domain 2, Protein JEMMA, Protein-containing CXXC domain 2
KDM2B
IgG2b
Protein A or G purified
3B7D11
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
PBS with 0.05% Sodium Azide
84678
Purified recombinant fragment of human FBXL10 (AA: 457-555) expressed in E. Coli.
Primary
152.6 kDa
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt