Specifications
| Physical Form | Solid |
| Color | Gray |
| Quantity | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Packaging | Plastic Powder Jar |
| Molecular Formula | O2Si |
| MDL Number | 132803 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Kieselguhr
- Warning
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H373-May cause damage to organs.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?