Learn More
DiscoverX KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B)
Descripción
The KILR™ Retroparticles for Adherent Cells (Hygromycin B) are MMLV particles designed to transduce adherent cells. This allows production of PL-tagged, hygromycin B-resistant target cells of interest for use in cytotoxicity assays involving detection of cell lysis. This product uses EFC technology. The retroparticle mix can be used to transduce target cells with a PL-tagged housekeeping gene. Target cell death in a cytotoxicity assay will release PL to the media, where EA contained in the detection reagent will produce EFC signal. These retroparticles ship as 4 vials of cryopreserved retroparticles.
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | Retroparticles |
| Product Type | Retroparticles |
| Quantity | 4 Vials |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?