Learn More
Lonza™ Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay Kit
Artikelnummer. 11600111
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
192 Tests
Pakningsstørrelse:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11600111 192 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11600111 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 50650U
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Detection of Gram negative bacterial endotoxin. Lonza Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay Kit is most sensitive of LAL assays.
  • Sample mixed with reconstituted LAL reagent in 96-well plate and placed in incubating plate reader
  • Absorbance at 405nm
  • Reaction is monitored over time for appearance of yellow color
  • In presence of endotoxin, lysate will cleave chromogenic substrate, causing solution to become yellow
  • Certificate of analysis is provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 192 Tests
Sensitivity 0.005 EU/mL to 50.0 EU/mL
Content And Storage 2°C to 8°C
Product Type Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay Kit
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.