Learn More
KLF2 Antibody (665333), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB5466J
Product Code. 18519656
  • 663.00€ / 0.10mL
Description
KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KLF2
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
10365
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
665333
Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
E. coli-derived recombinant human KLF2, Pro71-Pro168 (predicted), Accession # Q9Y5W3
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt