Description
- The hydrophobic spunbond of the shoe cover is made from 90% recycled-origin material
- The PE sole incorporates at least 50% recycled-origin material
- The PE sole ensures good mechanical resistance while providing excellent floor adhesion
- Their anatomical shapes allow them to adapt to all types of shoes and morphologies, especially when used without shoes, notably in the medical field
Specifications
Specifications
| Size | X-Large |
| Material | Polyethylene, Polypropylene |
| Latex Free | Yes |
| Color | White, Blue |
| Disposable | Polyethylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Type | Elastic Ankle |
| Sole Type | Anti-slip |
| Resistance | Liquid |
| Product Type | Shoe Covers |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?