Learn More
L-Alanyl-L-glutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Analyte or Component Names | L-Alanyl-L-Glutamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 217.1063 |
| Chemical Name or Material | L-Alanyl-L-Glutamine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?