Learn More
Tocris Bioscience™ L-AP4
Description
Selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Synaptic depressant. Agonist at the quisqualate-sensitized AP6 site in hippocampus.
Available as part of the Group III mGlu Receptor Tocriset™ and Mixed mGlu Receptor Tocriset™ . DL Mixture and D-isomer also available.
Spécification
Spécification
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 183.1 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 183.1 |
| Chemical Name or Material | L-AP4 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?