Learn More
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass Bottle |
| Linear Formula | CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl |
| Specific Rotation | +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH) |
| Specific Rotation Condition | +15° (20°C c=1,Chloroform) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 197.62 |
| Percent Purity | ≥97.5% |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.