Få mere at vide
Få mere at vide
L-Aspartic Acid (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Beskrivelse
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 270°C |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 56-84-8 |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Color | White |
| Heavy Metals (as Pb) | 10ppm max. |
| Ignition Residue | 0.1% max. |
| Identification | Pass Test |
| Assay Percent Range | 98.5 to 101.0 % |
| Loss on Drying | 0.2% max. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?