Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Descrizione
- Vinyl low chair on casters
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifica
Specifica
| Product Type | Laboratory Seat |
| Color | Sapphire Blue |
| Adjustable | Yes |
| Arm Style | Adjustable Arms |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Finish | Vinyl |
| Frame Material | Steel |
| Lift Type | Gas Lift |
| Load Bearing Capacity (Metric) | 150 kg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?