Learn More
Thermo Scientific™ Lab Refrigerator/Freezer ES Series, 159/109 L
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- Integrated controller
- Digital display
- High and low temperature alarms
- Standard door locks
- Low energy consumption
- Access ports
- CE marked
- Recommended for General-purpose lab storage
Specifications
Specifications
| Type | Combination General Purpose Refrigerator/Freezer |
| Capacity (Metric) Freezer | 109 L |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 159 L |
| Temperature Range (Freezer) | -12°C to -20°C |
| Temperature Range (Refrigerator) | 1°C to 11°C |
| No. of Doors | 2 |
| Shelves | 3 (Refrigerator), 1 (Freezer) |
| Defrost | Manual |
| Monitoring Options | Alarm |
| Refrigerant | R600A |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?