Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Deparaffinization and Heat-Induced Epitope Retrieval Solutions (100X), Citrate buffer, pH 6
Shop All Epredia ProductsDescrizione
- 100X stock solution
- Dilute 100-fold with distilled water before use
- Designed for use with Pretreatment Module™
- Available in Citrate, EDTA or Tris-HCl at various pH levels
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives; for periods longer than three months, store at 2°-8°C.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Room temperature |
| Dilution | 100X |
| Product Type | HIER |
| Quantity | 125mL |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry |
| pH | 9 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?