Learn More
Beskrivelse
- Women coat
- Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
- Color white
- Highest protection with antistat.
- Fiber - optimal charge reduction
- High rise arm construction
- Breast pocket on the left
- Two side pockets
- Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: XS-4XL
- Normal wash 60 ° C, do not bleach, dry Dryer, iron 2 points, chem. Cleaning mi perchlorethylene
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Medium |
| Gender | Women's |
| Material | Cotton |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Tunnelized Elastic |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | None |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?