Learn More
Laminin gamma 1 Antibody (CL3199) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-42396AF532
Código de producto. 30298674
  • 737.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Laminin gamma 1
Monoclonal
Alexa Fluor 532
LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11047, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
3915
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL3199
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado