Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-PRAS40 [pSer183] Antibody
For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Brand:  Thermo Scientific™ PV5578
 View more versions of this product
Product Code. 10525304
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products »
Description
Description
  • PRAS40 (Proline-rich AKT substrate, 40 kDa) is a cytosolic protein that is phosphorylated at position Ser183
  • It has been shown to bind to the mTORC1 complex and inhibit downstream signaling (i.e., phosphorylation of 4E-BP1 or p70S6K)
  • For use in combination with the LanthaScreen™ PRAS40 HEK293E cell line (K1528) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Terbium-labeled pPRAS40 (pSer183) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
340/90, 520
Dry Ice
Hu
PRAS40
25 μg
Cell-based terbium phospho-specific activity (stable)
Human
End Point
Ser/Thr Kinases
LanthaScreen
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.