Learn More
Tocris Bioscience™ Letrozole
GREENER_CHOICE
Product Code. 18782634
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18782634 50 mg 50mg
18782614 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18782634 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4382/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor
Potent, reversible non-steroidal aromatase inhibitor (IC50 = 11.5 nM). Displays antitumor effects in several animal models. Suppresses the endogenous aromatase-induced proliferation of MCF-7 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112809-51-5
Molecular Formula C17H11N5
Spécification
Quantity 50 mg
Formula Weight 285.3
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 285.31
Chemical Name or Material Letrozole