Learn More
Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99029-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18605685
  • 326.00€ / 100µL
Beskrivning
Beskrivning
Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Polyclonal antibody specifically detects Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 2-4 uL/mg of lysate
EC 3.3.2.6, Leukotriene A(4) hydrolase, leukotriene A4 hydrolase, leukotriene A-4 hydrolase, LTA4, LTA-4 hydrolase
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H (Accession#: NP_000886.1; Met 1-Asp 611)
100 μg
Lipid and Metabolism
4048
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.