Learn More
Gilac™ Lid for 120 L Pole Bag Holder
Beschreibung
- Available in 5 colors to make selective sorting easier.
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Disposable | Reusable |
| For Use With (Application) | Environment with waste collection needed |
| For Use With (Equipment) | Bag Holder |
| Includes | Lid |
| Material | Polyethylene |
| Width (English) | 19.1 in. |
| Product Type | Bag Holder Cover |
| Width (Metric) | 484 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?