Learn More
Lidocaine, Mikromol™
Descripción
Lidocaine
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Analyte or Component Names | Lidocaine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H22 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC Name | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?