Learn More
LIPI Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen LIPI
Concentration 0.43 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16802785
View Documents
Proteintech
24300-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16892775
View Documents
Proteintech
24300-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Hydrolyzes specifically phosphatidic acid (PA) to produce 2-acyl lysophosphatidic acid (LPA; a potent bioactive lipid mediator) and fatty acid. Does not hydrolyze other phospholipids, like phosphatidylserine (PS), phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) or triacylglycerol (TG).
Specifications
Specifications
LIPI
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q6XZB0
149998, 320355
LIPI Fusion Protein Ag19024
Primary
-20°C
LIPI
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cancer/testis antigen 17, CT17, Lipase member I, lipase, member I, LIPI, LPD lipase, LPDL, mPA PLA1 beta, PRED5
Lipi
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt