Learn More
Lithium Bromide, puriss p.a, ≥99.0% (dried material, AT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15696040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100g
25g
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
15696040 100 g Glass bottle 100g
15606050 25 g Glass bottle 25g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15696040
Marca: Honeywell-Fluka 62464100G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss. p.a.,≥99.0% (dried material, AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7550-35-8
Molecular Formula BrLi
Molecular Weight (g/mol) 86.844
MDL Number MFCD00011077
InChI Key AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC Name lithium;bromide
SMILES [Li+].[Br-]
Especificaciones
Color Colorless
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Linear Formula LiBr
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 86.85g/mol
Percent Purity ≥99.0% (dried material, AT)
Odor Odorless
Packaging Glass bottle
Density 3.46g/cm3
Chemical Name or Material Lithium bromide
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.