Learn More
Lithium carbonate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Ca), Ca LT 20ppm
Código de producto. 11396807
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11396807 1 kg 1kg
11316817 50 g 50g
11306817 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010734.A1
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Stainless Steel powder is employed in pharmaceuticals, marine applications, architectural applications, medical implants, including pins, screws and orthopaedic implants like total hip and knee replacements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 554-13-2
Molecular Formula CLi2O3
Molecular Weight (g/mol) 73.89
MDL Number MFCD00011084
InChI Key XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Boiling Point 1310°C (decomposition)
Melting Point 723°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99.998% (Metals basis excluding Ca)
Solubility Information Soluble in water and acid. Insoluble in acetone,ammonia and alcohol.
IUPAC Name dilithium(1+) carbonate
Formula Weight 73.9
Odor Odorless
Appearance White powder
Density 2.11
Chemical Name or Material Lithium carbonate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.