Learn More
LONRF3 Antibody (OTI9G7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antigen | LONRF3 |
|---|---|
| Clone | OTI9G7 |
| Dilution | Western Blot 1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30306361
|
Novus Biologicals
NBP3-44960-30ul |
30 μL |
256.00€
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30306323
|
Novus Biologicals
NBP3-44960-100ul |
100 μL |
550.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
LONRF3 Monoclonal antibody specifically detects LONRF3 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| LONRF3 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| LON peptidase N-terminal domain and ring finger 3, LON peptidase N-terminal domain and RING finger protein 3, MGC119463, MGC119465, RING finger protein 127FLJ22612, RNF127 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 206-456 of human LONRF3 (NP_001027026) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| OTI9G7 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Zinc Finger | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 79836 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto