Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 382.88 |
| Percent Purity | >99% |
| Chemical Name or Material | Loratidine |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?