Learn More
Invitrogen™ LRP4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2080)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA550374
Product Code. 18055971
  • 468.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
LRP4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
This gene encodes a member of the low-density lipoprotein receptor-related protein family. The encoded protein may be a regulator of Wnt signaling. Mutations in this gene are associated with Cenani-Lenz syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LRP4
Recombinant Monoclonal
2 mg/mL
PBS with no preservative
O75096, Q8VI56, Q9QYP1
LRP4
Recombinant fragment of mouse LRP4.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry
HL2080
Unconjugated
LRP4
6430526J12Rik; CLSS; CMS17; Corin; D230026E03; Kiaa0816; LDL receptor related protein 4; LDLR; LDLR dan; low density lipoprotein receptor-related protein 4; low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP10; Lrp4; LRP-4; mdig; Megf7; multiple epidermal growth factor-like domains 7; SOST2
Rabbit
Protein A
RUO
228357, 4038, 83469
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt