Learn More
Berthold Technologies Luminescence Test Tube LB 9517
Description
- Offers the easiest, quickest, and most reliable way to periodically verify tube luminometer performance
- Light emission generated by temperature-stabilized green LEDs for consistent output
- Integrated diffusers simulate the light emission properties of real samples
Spécification
Spécification
| Type | Test Tube |
| Light Source | LED |
| Color | Black |
| For Use With (Application) | QC of Tube Luminometers |
| Voltage | 6 V |
| For Use With (Equipment) | Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer |
| Includes | Transport Case, Charging Stand, Charger, Test Tube |
| Certifications/Compliance | CE |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?