missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ LUZP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-30097
This item is not returnable.
View return policy
Description
LUZP1 Polyclonal antibody specifically detects LUZP1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifications
| LUZP1 | |
| Polyclonal | |
| Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 7798 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| FLJ35697, KIAA0601, leucine zipper protein 1, LUZP | |
| Between 1 and 50 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur