missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6K Antibody (CL2435) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-36764AF405
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ly6K Monoclonal antibody specifically detects Ly6K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Ly6K | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| cancer/testis antigen 97, CO16, CT97, FLJ35226, HSJ001348, Ly-6K, lymphocyte antigen 6 complex, locus K, lymphocyte antigen 6K | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q17RY6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2435 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 54742 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto