Få mere at vide
m-Anisic acid, 98%
Produktkode 10512171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Packaging:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10512171
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 152470250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-38-9
Molecular Formula C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
MDL Number MFCD00002499
InChI Key XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC Name 3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 103.0°C to 108.0°C
Color Beige-Yellow to White
Boiling Point 170.0°C to 172.0°C (10.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Plastic bottle
Linear Formula CH3OC6H4CO2H
Quantity 25 g
Beilstein 10, 137
Formula Weight 152.15
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material m-Anisic acid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisic acid
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Faresætning
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H302-Harmful if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.