Läs mer
Läs mer
M-CSFR/CD115 Antibody (CL11653) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21198AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
M-CSFR/CD115 Monoclonal antibody specifically detects M-CSFR/CD115 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| M-CSFR/CD115 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| CD115, CD115 antigen, C-FMS, colony stimulating factor 1 receptor, CSF-1-R, CSFR, EC 2.7.10.1, FMS proto-oncogene, FMSFIM2, macrophage colony stimulating factor I receptor, macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, McDonough feline sarcoma viral (v-fms) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fms | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07333, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase | |
| 1436 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11653 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering