Learn More
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
| Melting Point | 350°C |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Mg(OH)2 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 58.32g/mol |
| Percent Purity | 95% |
| Grade | Reagent |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 2.39g/cm3 |
| Chemical Name or Material | Magnesium Hydroxide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?