Learn More
Carver™ Manual Pellet Press
Description
- Evacuation port for connection to vacuum source
- Oversize pressure gauge for ease of viewing
- Inegral safety shields
Specifications
Specifica
| Product Type | Pellet Press |
| For Use With (Application) | Sample Prep |
| Includes | 31 mm die |
| Normal Force | 40 US tons |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?