Learn More
MAP2K3 Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505615
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17524312
  • 540.87€ / 100µL
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the dual specificity protein kinase family, which functions as a mitogen-activated protein kinase kinase. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases, act as an integration point for multiple biochemical signals. This protein phosphorylates and activates p38 MAP kinase in response to inflammatory cytokines or environmental stress. As an essential component of p38 MAP kinase mediated signal transduction pathway, this gene is involved in many cellular processes such as stress induced cell cycle arrest, transcription activation and apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
MAP2K3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O09110, P46734
MAP2K3
Full length human recombit protein of human MAP2K3 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Canine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI3C8
Unconjugated
MAP2K3
MAPKK3, MEK3, MKK3, PRKMK3, SAPKK-2, SAPKK2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
26397, 303200, 489547, 5606
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt