Learn More
MAP6/STOP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 25717-1-AP-20UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The MAP6/STOP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MAP6/STOP. This antibody recognizes human, mouse antigen. The MAP6/STOP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Specifikationer
| MAP6/STOP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 4135 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 250 μg/mL | |
| FLJ41346; KIAA1878; MTAP6; N-STOP; STOP | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| 120 kDa | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering