Learn More
MAPK13 Monoclonal Antibody (OTI1H3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505850
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17564872
  • 540.87€ / 100µL
Description
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and cellular stress. MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase.
Specifications
Specifications
MAPK13
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O15264
MAPK13
Full length human recombit protein of human MAPK13 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
OTI1H3
Unconjugated
MAPK13
MAPK 13, MAPK-13, PRKM13, SAPK4, p38delta
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
5603
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt