Learn More
Descrizione
- Compatible with most Masterflex L/S drives
- Ideal for pumping through filters or into pressurized systems
- Check valve on inlet side of pump holds prime for up to two hours when pump is off
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x W x H) | 16.5 x 7.62 x 15.2 cm |
| Flow Rate | 10 to 100 mL/min. |
| For Use With (Application) | For pumping through filters or into pressurized systems |
| Overall Length (Metric) | 16.5 cm |
| Overall Width (Metric) | 7.62 cm |
| Quantity | 1 Each |
| Type | Diaphragm Metering Pump Head |
| Speed | 40 to 400 rpm |
| Case Material | PTFE |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?