Description
- Suit the needs of frequently visited washrooms with this Advanced quality paper towel roll.
- Reduce waste and boost hygiene with one-at-a-time dispensing from a compatible Tork paper towel dispenser.
- Balance cost-effectiveness with great hand-drying performance with these advanced quality hand towels.
- Commit to better environmental practices with this EU Ecolabel certified product.
Specifications
Specifications
| Product Type | Hand Towel Roll |
| Length (English) | 164.04 yd. |
| Length (Metric) | 150 m |
| Width (English) | 8.27 in. |
| Width (Metric) | 21 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | EU Ecolabel, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mix Virgin and Rec.fibre, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Blue |
| Packaging Quantity | 6/Cs. |
| Ply | 2-ply |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?