Learn More
MED28 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97494-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18637482
  • 326.00€ / 100µL
Description
MED28 Polyclonal antibody specifically detects MED28 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MED28
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
DKFZP434N185, EG1DKFZp434N185, magicin, mediator complex subunit 281500003D12Rik, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 28 homolog (S. cerevisiae), subunit 28 homolog
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MED28 fragment.
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
80306
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt