Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Proprietary anatomic-shaped glove formers to provide a comfortable fit and minimizes hand fatigue
- Soft, malleable latex formulation with optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity
- Polymer coated for fast and easy donning
Tekniske data
Tekniske data
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Material | Natural Rubber Latex |
| Powdered | Powder Free |
| Size | 8 |
| Sterility | Sterile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?