Learn More
STEMCELL Technologies MegaCult™-C Evans Blue Stain
Click to view available options
Quantity:
5 mL
Unit Size:
5mL
Beskrivning
- MegaCult™-C Staining Kit for CFU-Mk contains all the reagents needed to stain fixed and dehydrated CFU-Mk colonies cultured in MegaCult™-C collagen-based medium
- Megakaryocytes and platelets expressing the glycoprotein IIb/IIIa are stained with anti-human CD41 antibody and an alkaline phosphatase detection system
- The kit is also suitable for detection of bipotential erythroid-megakaryocyte progenitor cells (BFU-E/Mk)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 314-13-6 |
| Quantity | 5 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering