Learn More
Descrizione
- MEM α can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including keratinocytes, primary rat astrocytes, and human melanoma cells.
Specifica
Specifica
| Classification | Chemically-defined, Animal Origin-free |
| Form | Liquid |
| Product Type | MEM Cell Culture Media |
| Serum Level | Serum-free |
| Sterility | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| With Additives | Low Glucose, Glutamine, Sodium Bicarbonate, Phenol Red |
| Without Additives | No Ribonucleosides |
| Quantity | 500 mL |
| Culture Type | Monolayer Culture |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?