Learn More
Beskrivning
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front snap closure
- Straight cuffs
- White
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 5X-Large |
| Gender | Men's |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Snaps |
| Cuff Style | Open |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?