Learn More
Mephenytoin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Mephenytoin |
| CAS | 50-12-4 |
| Analyte or Component Names | Mephenytoin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H14 N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mephenytoin, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (±)-Mephenytoin, (±)-Mesantoin, 3-Ethylnirvanol, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Methyl-5-ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-imidazoledione, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, DL-Mephenytoin, Epiazin, Epilan, Fenantoin, Gerot-Epilan, Insulton, Mephenytoin, Mesantoin, Mesdontoin, Mesontoin, Methoin, Methylphenetoin, Metydan, NSC 34652, Phenantoin, Phenylethylmethylhydantoin, Sacerno, Sedantional, Sedantoin, Triantoin |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?