Learn More
Mercury(Ii) Acetate, ≥99.0% (Precipitation Titration), Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
| Melting Point | 179°C to 182°C |
| Color | Beige |
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 50 g |
| Linear Formula | (CH3COO)2Hg |
| UN Number | UN1629 |
| Beilstein | 3563831 |
| Formula Weight | 318.68g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (precipitation titration) |
| Odor | Characteristic |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?