Learn More
Metabolite 1,4-Dichlorobutane in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Spezifikation
| Packaging | Ampoule(s) |
| CAS | 110-56-5 |
| Molecular Formula | C4H8Cl2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| MDL Number | MFCD00001011 |
| UN Number | 1230 |
| InChI Key | KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClCCCCCl |
| IUPAC Name | 1,4-dichlorobutane |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 1,4-Dichlorobutane 100ug/ml in methanol (purge & trap)
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Acute toxicity Category 3
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H370-Causes damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P233-Keep container tightly closed.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P330-Rinse mouth.
- P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
- P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
- P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- P501-Dispose of contents/container to .
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?