Learn More
Metabolite Phenanthrene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12976373 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
12976373 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12976373 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P847780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Packaging Ampoule
CAS 85-01-8
Molecular Formula C14H10
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00001168
UN Number 1230
InChI Key YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1
IUPAC Name phenanthrene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 178.23
PubChem CID 995
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:28851
Chemical Name or Material Phenanthrene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution Phenanthrene 100ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 3
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H370-Causes damage to organs.
Consigli di prudenza
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.