Få mere at vide
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30461327
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30461327 4 x 25 mg 100mg
30051725 100 mg 100mg
30052264 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461327 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0505.0400254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
CAS 42019-07-8
Analyte or Component Names Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C18 H17 Cl O4
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Methyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. D (EP), Fenofibrate Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C18H17ClO4/c1-18(2,17(21)22-3)23-15-10-6-13(7-11-15)16(20)12-4-8-14(19)9-5-12/h4-11H,1-3H3
Solution Type Neat
SMILES COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC Name methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Molecular Weight (g/mol) 332.78
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 332.0815 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.