Learn More
Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30937942
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30937942 10 g 10g
30932064 100 g 100g
30931228 25 g 25g
30936250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30937942 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD133410g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Especificaciones
CAS 2605-67-6
Molecular Formula C21H19O2P
MDL Number MFCD00008455
Quantity 10 g
SMILES C3=C([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=CC(OC)=O)C=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 334.35
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.