Learn More
Methyl 3-(4-bromophenyl)propionate, 97%
Codice prodotto. p-7053836
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15448108 5 g 5g
15458108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15448108 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61546.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 75567-84-9 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75567-84-9
Molecular Formula C10H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 243.1
MDL Number MFCD09953150
InChI Key FKPYNBFWCSTPOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-4-bromophenyl propanoate, methyl 3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl propanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, methyl ester, 3-4-bromophenyl propionic acid methyl ester, acmc-209oyw, 3-4-bromophenyl propionate, ksc498a6l, methyl3-4-bromophenyl propionate, 3-4-bromophenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11447883
IUPAC Name methyl 3-(4-bromophenyl)propanoate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Color Colorless to Yellow
Quantity 5 g
Formula Weight 243.1
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Methyl 3-(4-bromophenyl)propionate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.